missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-phenyl-1,3-dioxolan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-phenyl-1,3-dioxolan-2-one |
| CAS | 4427-92-3 |
| Molekylformel | C9H8O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c10-9-11-6-8(12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2 |
| LEDER | O=C1OCC(O1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-phenyl-1,3-dioxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.15 |
| Formel vikt | 164.0473 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?