Läs mer
4-Phenyl-1-butanol, 97%
Produktkod. 11415483
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415483 10 g 10g
11425483 50 g 50g
11435483 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415483 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13433.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3360-41-6 | C10H14O | 150.221 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3360-41-6
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.221
MDL-nummer MFCD00002971
InChI-nyckel LDZLXQFDGRCELX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-1-butanol, benzenebutanol, 4-phenylbutanol, phenylbutyl alcohol, 4-phenylbutyl alcohol, 1-butanol, 4-phenyl, 4-phenyl butanol-1, 4-phenyl butanol, unii-q5orz1321g, 4-phenyl-n-butanol
PubChem CID 76889
IUPAC-namn 4-fenylbutan-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenyl-1-butanol
Densitet 0.975
Kokpunkt 138°C to 140°C (14 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.521
Kvantitet 10 g
Beilstein 2042122
Formel vikt 150.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.