Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenyl-1-butanol |
| Namnnotering | 97% |
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.9750g/mL, 0.975 |
| Kokpunkt | 140°C (14.0 mmHg) |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Visa mer |