Läs mer
4-Fenyl-1-butyn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15209305 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15209305 5 g 5g
15161329 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15209305 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449770050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16520-62-0 | C10H10 | 130.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16520-62-0
Molekylformel C10H10
Molekylvikt (g/mol) 130.19
InChI-nyckel QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-1-butyne, 3-butynylbenzene, but-3-yn-1-ylbenzene, benzene, 3-butynyl, 2-phenylethylacetylene, ccris 7100, phenethylacetylene, 4-phenyl-1-butyn, 3-butynylbenzene #, 4-phenylbut-1-yne
PubChem CID 123360
IUPAC-namn but-3-ynylbensen
LEDER C#CCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenyl-1-butyne
Densitet 0.9260g/mL, 0.926
Kokpunkt 190,0 °C
Flampunkt 66 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 130.19
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Phenyl-1-butyne
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.