Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenyl-1-Butyne |
| CAS | 16520-62-0 |
| Molekylformel | C10H10 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-phenyl-1-butyne, 3-butynylbenzene, but-3-yn-1-ylbenzene, benzene, 3-butynyl, 2-phenylethylacetylene, ccris 7100, phenethylacetylene, 4-phenyl-1-butyn, 3-butynylbenzene #, 4-phenylbut-1-yne |
| InChI-nyckel | QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C#CCCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | but-3-ynylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.19 |
| PubChem CID | 123360 |
| Visa mer |