missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Phenyl-1-cyclohexene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenyl-1-cyclohexene |
| CAS | 4994-16-5 |
| Molekylformel | C12 H14 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzene','3-cyclohexen-1-yl- (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 3-Cyclohexen-1-ylbenzene (ACI), 4-Phenyl-1-cyclohexene, 4-Phenylcyclohexene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-5,7-8,12H,6,9-10H2 |
| LEDER | C1CC(CC=C1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | cyclohex-3-en-1-ylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.24 |
| Formel vikt | 158.1096 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?