Läs mer
4-Phenyl-2-(2-pyridyl)thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15458187
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458187 5 g 5g
15448187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51731.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14384-67-9
Molekylformel C14H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 238.308
MDL-nummer MFCD09058229
InChI-nyckel ZRIPTGIQAZVFDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-2-2-pyridyl thiazole, 2-4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl pyridine
PubChem CID 16832293
IUPAC-namn 4-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3-thiazole
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)C3=CC=CC=N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenyl-2-(2-pyridyl)thiazole
Smältpunkt 55°C to 59°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 238.31
Procent renhet 97%