Läs mer
4-phenyl-2,3-dihydroquinazolin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-phenyl-2,3-dihydroquinazolin-2-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N2O/c17-14-15-12-9-5-4-8-11(12)13(16-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16,17) |
| Formel vikt | 22.08 |