Läs mer
4-Fenyl-2-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10072240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10072240 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10072240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 183400250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2344-70-9 | C10H14O | 150.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenyl-2-butanol
Namnnotering 99+%
CAS 2344-70-9
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 132.0°C (14.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H14O
Linjär formel C6H5CH2CH2CH(OH)CH3
Brytningsindex 1.5157 to 1.5177
MDL-nummer MFCD00044349
Kvantitet 25 g
Beilstein 06,522
Synonym 4-phenyl-2-butanol, 1-phenyl-3-butanol, 2-hydroxy-4-phenylbutane, methyl phenethyl carbinol, methylphenethylcarbinol, 2-butanol, 4-phenyl, alpha-methylbenzenepropanol, phenylethyl methyl carbinol, methyl-2-phenylethylcarbinol
InChI-nyckel GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(CCC1=CC=CC=C1)O
IUPAC-namn 4-fenylbutan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 150.22
PubChem CID 61302
Formel vikt 150.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.