Läs mer
(+/-)-4-Fenyl-2-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11436730
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436730 25 g 25g
11426730 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436730 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05970.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2344-70-9 | C10H14O | 150.221 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2344-70-9
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.221
MDL-nummer MFCD00044349
InChI-nyckel GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-2-butanol, 1-phenyl-3-butanol, 2-hydroxy-4-phenylbutane, methyl phenethyl carbinol, methylphenethylcarbinol, 2-butanol, 4-phenyl, alpha-methylbenzenepropanol, phenylethyl methyl carbinol, methyl-2-phenylethylcarbinol
PubChem CID 61302
IUPAC-namn 4-fenylbutan-2-ol
LEDER CC(CCC1=CC=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-4-Phenyl-2-butanol
Densitet 0.98
Kokpunkt 239°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 25 g
Beilstein 1908294
Formel vikt 150.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.