Läs mer
4-Phenyl-2-butanone, 98%
Produktkod. p-7026662
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
Produktkod. 11439817
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22777.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2550-26-7 | C10H12O | 148.205 g/mol
4-Fenyl-2-butanon användas som lockmedel för melonflugor och som luktämne för tvål. Det används också vid framställning av 4-oxocyklohexankarbaldehydderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Fenyl-2-butanon används som lockmedel för melonflugor och som luktämne för tvål. Det används också vid framställning av 4-oxocyklohexankarbaldehydderivat.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2550-26-7
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.205
MDL-nummer MFCD00008790
InChI-nyckel AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
PubChem CID 17355
IUPAC-namn 4-fenylbutan-2-on
LEDER CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenyl-2-butanone
Densitet 0.988
Kokpunkt 235°C to 237°C
Flampunkt 105°C (221°F)
Brytningsindex 1.5122
Kvantitet 250 g
Beilstein 1907123
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 148.21
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Phenyl-2-butanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 4-phenyl-2-butanone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.