Läs mer
4-Phenyl-2-pyrrolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenyl-2-pyrrolidinone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO/c12-10-6-9(7-11-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12) |
| Formel vikt | 161.0841 |
| Procent renhet | >95% |