Läs mer
4-Phenyl-3-buten-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenyl-3-buten-2-ol |
| CAS | 17488-65-2 |
| Molekylformel | C10H12O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Phenyl-1-buten-3-ol, 1-Styrylethanol, 3-Hydroxy-1-phenyl-1-butene, α-Methyl-3-phenylallyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-9,11H,1H3 |
| LEDER | OC(C)/C=C/C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 4-phenylbut-3-en-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vikt | 148.09 |