Läs mer
4-fenyl-3-butyn-2-ett, 98 %
Produktkod. 15373148 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15373148 5 g 5g
15343148 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15373148 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171330050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 1817-57-8 | C10H8O | 144,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1817-57-8
Molekylformel C10H8O
Molekylvikt (g/mol) 144.17
InChI-nyckel UPEUQDJSUFHFQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-3-butyn-2-one, 3-butyn-2-one, 4-phenyl, 1-phenyl-1-butyn-3-one, phenylbutynone, acetylphenyl-acetylene, acmc-1boyr, 4-phenyl-3-butyn-2-on, 4-phenyl-3-batyu-2-one, 4-phenyl-3-butyn-2-0ne, 4-phenyl-but-3-yn-2-one
PubChem CID 74555
ChEBI CHEBI:51731
IUPAC-namn 4-fenylbut-3-yn-2-ett
LEDER CC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenyl-3-butyn-2-one
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 75 °C till 76 °C (1,1 hPa)
Flampunkt 95 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Linjär formel C6H5C≡CCOCH3
Brytningsindex 1.5762
Kvantitet 5 g
Beilstein 07,385
Formel vikt 144.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Phenyl-3-butyn-2-one, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.