Läs mer
4-Phenyl-3H,3'H-spiro[furan-2,1'-isobenzofuran]-3,3'-dione, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30987427
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30987427 250 mg -
30969782 100 mg -
30978585 1 g 1g
30981454 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30987427 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD130526250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenyl-3H,3'H-spiro[furan-2,1'-isobenzofuran]-3,3'-dione
CAS 38183-12-9
Molekylformel C17H10O4
MDL-nummer MFCD01860207
Kvantitet 250 mg
LEDER O=C1C2(OC(C3=C2C=CC=C3)=O)OC=C1C4=CC=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 278.26
Procent renhet 98%