Läs mer
4-Fenyl-5-(trifluormetyl)tiofen-3-amin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10343153
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10343153 250 mg 250mg
10231043 1 g 1g
10832051 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10343153 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW03133CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 256427-77-7
Molekylformel C11H8F3NS
Molekylvikt (g/mol) 243.247
MDL-nummer MFCD01934528
InChI-nyckel KBIPYEXWOYDDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophen-3-amine, 4-phenyl-5-trifluoromethyl thien-3-ylamine, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene, maybridge3_006438, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-3-thienylamine, 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-3-amine
PubChem CID 2782905
IUPAC-namn 4-fenyl-5-(trifluormetyl)tiofen-3-amin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC=C2N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophen-3-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 243.25
Procent renhet 97%