Läs mer
4-Fenyl-5-(trifluormetyl)tiofen-3-amin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophen-3-amine |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 243.25 |
| Procent renhet | 97% |