Läs mer
4-Fenyl-5-(trifluormetyl)tiofen-2-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10644603
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10644603 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10149602 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10215334 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10644603 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02660DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 208108-76-3
Molekylformel C12H7F3O2S
Molekylvikt (g/mol) 272.241
InChI-nyckel GIUAGKGTDDIMHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, maybridge3_006560, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophene carboxylic acid
PubChem CID 2783372
IUPAC-namn 4-fenyl-5-(trifluormetyl)tiofen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=C2)C(=O)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 272.25
Procent renhet 95%