missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Phenyl-d5)-3-buten-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Phenyl-d5)-3-buten-2-one |
| CAS | 56187-93-0 |
| Molekylformel | C10 2H5 H5 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+/i2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C\C(=O)C)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | (E)-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)but-3-en-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.22 |
| Formel vikt | 151.1045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?