Läs mer
4-(Phenylamino)-1-benzyl-4-piperidinecarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Phenylamino)-1-benzyl-4-piperidinecarbonitrile |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N3/c20-16-19(21-18-9-5-2-6-10-18)11-13-22(14-12-19)15-17-7-3-1-4-8-17/h1-10,21H,11-15H2 |
| Formel vikt | 291.1735 |