missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Phenylamino]-1-benzyl-4-piperidinecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Phenylamino)-1-benzyl-4-piperidinecarboxylic acid methyl ester |
| CAS | 61085-60-7 |
| Molekylformel | C20 H24 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Piperidinecarboxylic acid','4-(phenylamino)-1-(phenylmethyl)-','methyl ester, 1-Benzyl-4-phenylaminopiperidine-4-carboxylic acid methyl ester, Methyl 1-benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carboxylate, Methyl 4-phenylamino-1-(phenylmethyl)-4-piperidinecarboxylate, Methyl 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O2/c1-24-19(23)20(21-18-10-6-3-7-11-18)12-14-22(15-13-20)16-17-8-4-2-5-9-17/h2-11,21H,12-16H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)Nc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | methyl 4-anilino-1-benzylpiperidine-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.4168 |
| Formel vikt | 324.1838 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?