Läs mer
4-(Phenylamino]-1-benzyl-4-piperidinecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Phenylamino)-1-benzyl-4-piperidinecarboxylic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O2/c22-18(23)19(20-17-9-5-2-6-10-17)11-13-21(14-12-19)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-10,20H,11-15H2,(H,22,23) |
| Formel vikt | 310.1681 |