Läs mer
4-(Phenylazo)diphenylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15374978 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15374978 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15374978 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 212011000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Phenylazo)diphenylamine
CAS 101-75-7
Smältpunkt 84.0°C to 91.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Molekylformel C18H15N3
Linjär formel C6H5N=NC6H4NHC6H5
MDL-nummer MFCD00003023
Kvantitet 100 g
Beilstein 16,314
Synonym 4-anilinoazobenzene, 4-phenylazo diphenylamine, 4-phenylazodiphenylamine, 4-benzeneazodiphenylamine, benzenamine, n-phenyl-4-phenylazo, azobenzene, 4-anilino, n-phenyl-4-aminoazobenzene, 4-phenylamino azobenzene, diphenylamine, 4-phenylazo, n-phenyl-4-phenylazo aniline
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
InChI-nyckel VXLFYNFOITWQPM-UHFFFAOYSA-N
LEDER N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn N-phenyl-4-phenyldiazenylaniline
Molekylvikt (g/mol) 273.34
PubChem CID 7575
Formel vikt 273.33
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Phenylazo)diphenylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.