Läs mer
4-fenylazodifenylamin, 96 %
Produktkod. 11418537
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418537 5 g 5g
11428537 25 g 25g
11438537 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18612.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 101-75-7 | C18H15N3 | 273,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-75-7
Molekylformel C18H15N3
Molekylvikt (g/mol) 273.34
MDL-nummer MFCD00003023
InChI-nyckel VXLFYNFOITWQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-anilinoazobenzene, 4-phenylazo diphenylamine, 4-phenylazodiphenylamine, 4-benzeneazodiphenylamine, benzenamine, n-phenyl-4-phenylazo, azobenzene, 4-anilino, n-phenyl-4-aminoazobenzene, 4-phenylamino azobenzene, diphenylamine, 4-phenylazo, n-phenyl-4-phenylazo aniline
PubChem CID 7575
IUPAC-namn N-fenyl-4-fenyldiazenylanilin
LEDER N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenylazodiphenylamine
Smältpunkt 80 °C till 86 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 273.34
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Phenylazodiphenylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Phenylazodiphenylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.