Läs mer
4-fenylazofenol, 98 %
Produktkod. 11480668
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480668 5 g 5g
11490668 25 g 25g
11400678 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25198.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 1689-82-3 | C12H10N2O | 198,23 g/mol
4-Phenylazophenol används för att lacka, smörja, paraffinvax, harts, tvål typ av färgning. Det används i tryck-/lösningsmedelsbaserade bläck. Den används för att ge transparenta metalliska effekter som guldimitation på metalliserade polyesterfilmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Phenylazophenol används för att lacka, smörja, paraffinvax, harts, tvål typ av färgning. Det används i tryck-/lösningsmedelsbaserade bläck. Den används för att ge transparenta metalliska effekter som guldimitation på metalliserade polyesterfilmer.
Löslighet
Löslig i aceton, etanol, bensen och eter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1689-82-3
Molekylformel C12H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 198.23
MDL-nummer MFCD00002330
InChI-nyckel JTSBGMZPPPULTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyazobenzene, 4-phenylazophenol, 4-phenyldiazenyl phenol, solvent yellow 7, p-phenylazophenol, 4-phenylazo phenol, p-hydroxyazobenzene, organol yellow ap, c.i. solvent yellow 7, phenol, 4-phenylazo
PubChem CID 5354198
IUPAC-namn 4-(fenylhydrazinyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-on
LEDER O=C1C=CC(C=C1)=NNC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenylazophenol
Smältpunkt 152 °C till 155 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i aceton, etanol, bensen och eter. Olöslig i vatten.
Formel vikt 198.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.