Läs mer
4-fenylazofenol, TRC
Produktkod. 30428002
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30428002 100 g
1 options
Produktkod. 30428002 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP319640100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenylazophenol
CAS 1689-82-3
Molekylformel C12H10N2O
Kvantitet 100 g
Synonym 4-(Phenyldiazenyl)phenol, 4-Hydroxyazobenzene, Brasilazina Oil Yellow O, C.I. 11800, NSC 3177, Pirocard Green 491, Solvent Yellow 7, p-(Phenylazo)phenol, p-Hydroxyazobenzene, C.I. Solvent Yellow 7, 4-(Phenylazo)phenol
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-13+
LEDER Oc1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
IUPAC-namn 4-[(E)-fenyldiazenyl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Formel vikt 198.0793