missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Phenylbutanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenylbutanal |
| CAS | 18328-11-5 |
| Molekylformel | C10H12O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Phenylbutyraldehyde, gamma-Phenylbutyraldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,9H,4-5,8H2 |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)CCCC=O |
| IUPAC-namn | 4-phenylbutanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vikt | 148.0888 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?