Läs mer
4-fenylbutylisotiocyanat, Thermo Scientific™
Produktkod. 11360847
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11360847 10 g 10g
10317422 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11360847 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00409EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 61499-10-3
Molekylformel C11H13NS
Molekylvikt (g/mol) 191.292
MDL-nummer MFCD00052335
InChI-nyckel CCBQOLFAKKAMLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylbutyl isothiocyanate, 4-phenylbutylisothiocyanate, 4-isothiocyanatobutyl benzene, phenylbutyl isothiocyanate, ccris 3148, 1-isothiocyanato-4-phenylbutane, 4-phenylbutylisolthiocyanate, benzene, 4-isothiocyanatobutyl, 4-phenylbutanisothiocyanate, 4-isothiocyanatobutyl benzene, 9ci
PubChem CID 124881
IUPAC-namn 4-isotiocyanatobutylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCCCN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenylbutyl isothiocyanate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 191.3
Procent renhet 95%