Läs mer
4-Phenylbutylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenylbutylamine |
| CAS | 13214-66-9 |
| Molekylformel | C10 H15 N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Primidone Imp. C (EP), Primidone USP Related Compound C, Primidone USP RC C, 1-Amino-4-phenylbutane, 4-Phenyl-1-aminobutane, 4-Phenyl-1-butylamine, 4-Phenyl-n-butylamine, 4-Phenylbutan-1-amine, 4-Phenylbutanamine, Benzenebutanamine, Δ-Phenylbutylamine, Δ-Phenyl-n-butylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9,11H2 |
| LEDER | NCCCCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 4-phenylbutan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.23 |
| Formel vikt | 149.1204 |