missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Phenylbutyric Acid-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenylbutyric Acid-13C6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,5+1,6+1,9+1 |
| Formel vikt | 170.1039 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?