Läs mer
4-fenylsmörsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11439276
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439276 25 g 25g
11449276 100 g 100g
11459276 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18115.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1821-12-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
4-Fenylsmörsyra används som en kemisk chaperon involverad i proteinveckningsrubbningar. Det är involverat i syntesen av färgämnen och en aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Fenylsmörsyra används som en kemisk chaperon involverad i proteinveckningsrubbningar. Det är involverat i syntesen av färgämnen och en aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt.
Löslighet Löslig i vatten
och metanol.
Anteckningar
Styren-DVB; Starkt basiskt harts av geltyp. Inkompatibelt med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1821-12-1
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.204
MDL-nummer MFCD00004403
InChI-nyckel OBKXEAXTFZPCHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylbutyric acid, benzenebutanoic acid, benzenebutyric acid, phenylbutyrate, gamma-phenylbutyric acid, omega-phenylbutanoic acid, phenylbutyric acid, 4-phenylbutyrate, butyric acid, 4-phenyl, 4-phenyl-n-butyric acid
PubChem CID 4775
ChEBI CHEBI:41500
IUPAC-namn 4-fenylbutansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenylbutyric acid
Smältpunkt 49°C to 53°C
Kokpunkt 165°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 638180
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vikt 164.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.