Läs mer
4-fenylsmörsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10614802 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10614802 25 g Glasflaska 25g
10583291 100 g Glasflaska 100g
11954981 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10614802 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130380250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1821-12-1 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1821-12-1
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
InChI-nyckel OBKXEAXTFZPCHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylbutyric acid, benzenebutanoic acid, benzenebutyric acid, phenylbutyrate, gamma-phenylbutyric acid, omega-phenylbutanoic acid, phenylbutyric acid, 4-phenylbutyrate, butyric acid, 4-phenyl, 4-phenyl-n-butyric acid
PubChem CID 4775
ChEBI CHEBI:41500
IUPAC-namn 4-fenylbutansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenylbutyric acid
Smältpunkt 49.0°C to 52.0°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 165.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5(CH2)3CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 09,539
Löslighetsinformation Solubility in water: 5.3g/L water (40 degr. c)
Formel vikt 164.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.