Läs mer
4-Phenylbutyric acid, MedChemExpress
Beskrivning
4-Phenylbutyric acid (4-PBA) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenylbutyric acid |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1821-12-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H12O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 4-PBA Benzenebutyric acid |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (609.01 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (12.18 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |