missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Phenylbutyric-d11 Acid, CDN

Produktkod. 30320403
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30320403 0.5 g 0.5g
30319879 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320403 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND54990.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Phenylbutyric acid-d11
CAS 358730-86-6
Molekylformel C10 2H11 H O2
Kvantitet 0.5 g
InChI formel InChI=1 S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6 H,4,7-8H2,(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4D2,5 D,6 D,7D2,8D2
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4-hexadeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 175.27
Formel vikt 175.1528 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.