Läs mer
4-Phenylbutyryl chloride, 97%
Product Code. 11335379
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11335379 1 g 1g
11345379 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11335379 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50388.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 18496-54-3 | C10H11ClO | 182.647 g/mol
4-Phenylbutyryl chloride is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Phenylbutyryl chloride is used as organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
It reacts with water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents, bases, active metals, alcohols and amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18496-54-3
Molekylformel C10H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 182.647
MDL-nummer MFCD00798080
InChI-nyckel VQDQISMDUHBUFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylbutyryl chloride, 4-phenylbutanoylchloride, 4-phenyl-butyryl chloride, 4-phenylbutyric acid chloride, acmc-1cuil, 4-phenyl butyryl chloride, 4-phenyl-mutanoyl chloride, 4-phenyl-butyric acid chloride
PubChem CID 11789865
IUPAC-namn 4-phenylbutanoyl chloride
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Phenylbutyryl chloride
Kokpunkt 273°C
Linjär formel C6H5CH2CH2CH2COCl
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It reacts with water.
Formel vikt 182.65
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.