Läs mer
4-fenylcinnaminsyra, 98 %
Produktkod. 11420493
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420493 10 g 10g
11384679 25 g 25g
11430493 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420493 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12643.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13026-23-8 | C15H12O2 | 224,26 g/mol
4-Fenylkanelsyra används som farmaceutiska mellanprodukter och för kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-Fenylkanelsyra används som farmaceutiska intermediärer och för kemisk forskning.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13026-23-8
Molekylformel C15H12O2
Molekylvikt (g/mol) 224.26
MDL-nummer MFCD00014010
InChI-nyckel DMJDEZUEYXVYNO-FLIBITNWSA-N
Synonym 4-phenylcinnamic acid, 3-1,1'-biphenyl-4-yl acrylic acid, p-phenylcinnamic acid, e-3-1,1'-biphenyl-4-yl acrylic acid, 2e-3-4-phenylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-biphenyl-4-ylacrylic acid, 3-4-phenylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-1,1'-biphenyl-4-yl prop-2-enoic acid, trans-4-phenylcinnamic acid, biphenylylacrylicacid
PubChem CID 5842785
IUPAC-namn (E)-3-(4-fenylfenyl)prop-2-ensyra
LEDER OC(=O)\C=C/C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenylcinnamic acid
Smältpunkt 224°C to 228°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1955124
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 224.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.