Läs mer
4-Phenylcyclohexanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenylcyclohexanamine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12H,6-9,13H2 |
| Formel vikt | 175.1361 |