Läs mer
4-Phenylcyclohexanone, 98+%
Produktkod. 11392606
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392606 25 g 25g
11302616 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08614.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4894-75-1 | C12H14O | 174.243 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4894-75-1
Molekylformel C12H14O
Molekylvikt (g/mol) 174.243
MDL-nummer MFCD00001641
InChI-nyckel YKAYMASDSHFOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-phenyl, 4-phenyl-1-cyclohexanone, 4-phenyl cyclohexanone, 4-phenyl-cyclohexanone, 4-phenylcyclo-hexanone, acmc-1aoge, enamine_005496, 1-n-phenylpiperidin-4-one, 4-phenyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 78605
IUPAC-namn 4-fenylcyklohexan-1-on
LEDER C1CC(=O)CCC1C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenylcyclohexanone
Smältpunkt 78°C to 82°C
Kokpunkt 158°C to 160°C (12 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2045904
Formel vikt 174.24
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.