Läs mer
4-Phenylcyclohexanone, 98+%
Produktkod. 10197413 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10197413 10 g Glasflaska 10g
10164060 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10197413 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 187940100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4894-75-1 | C12H14O | 174.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4894-75-1
Molekylformel C12H14O
Molekylvikt (g/mol) 174.24
MDL-nummer MFCD00001641
InChI-nyckel YKAYMASDSHFOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-phenyl, 4-phenyl-1-cyclohexanone, 4-phenyl cyclohexanone, 4-phenyl-cyclohexanone, 4-phenylcyclo-hexanone, acmc-1aoge, enamine_005496, 1-n-phenylpiperidin-4-one, 4-phenyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 78605
IUPAC-namn 4-fenylcyklohexan-1-on
LEDER C1CC(=O)CCC1C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenylcyclohexanone
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 77°C to 80°C
Färg Vitt
Flampunkt >100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C6H9(=O)
Kvantitet 10 g
Beilstein 07, III, 1466
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 174.24
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.