Läs mer
4-Phenylcyclohexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenylcyclohexanone |
| CAS | 4894-75-1 |
| Molekylformel | C12H14O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 4-Phenyl-1-cyclohexanone, 4-Phenylcyclohexanone, NSC 28473 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2 |
| LEDER | O=C1CCC(CC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-phenylcyclohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.24 |
| Formel vikt | 174.1045 |