Läs mer
4-fenylimidazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11371557
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371557 2 g 2g
11381557 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02237.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 670-95-1 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 670-95-1
Molekylformel C9H8N2
Molekylvikt (g/mol) 144.177
MDL-nummer MFCD00005197
InChI-nyckel XHLKOHSAWQPOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylimidazole, 4-phenyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-phenyl, 4 5-phenylimidazole, imidazole, 4-phenyl, 4-phenyl imidazole, chembl14145, pim, 4-phenyl-1h-imidazol, 5-phenylimidazole
PubChem CID 69590
IUPAC-namn 5-fenyl-lH-imidazol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CN=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenylimidazole
Smältpunkt 143°C to 145°C
Kvantitet 2 g
Beilstein 2969
Formel vikt 144.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.