Läs mer
4-(Phenylmethoxy)-benzeneacetaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Phenylmethoxy)-benzeneacetaldehyde |
| CAS | 40167-10-0 |
| Molekylformel | C15H14O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-(4-Benzyloxyphenyl)acetaldehyde, 4-Benzyloxyphenylacetaldehyde, 4-Phenylmethoxyphenylacetaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)17-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-9,11H,10,12H2 |
| LEDER | O=CCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-phenylmethoxyphenyl)acetaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vikt | 226.0994 |