missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Phenylmorpholine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenylmorpholine |
| CAS | 92-53-5 |
| Molekylformel | C10 H13 N O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Phenylmorpholine, Morpholinobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-5H,6-9H2 |
| LEDER | C1CN(CCO1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-phenylmorpholine |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.22 |
| Formel vikt | 163.0997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?