Läs mer
4-fenyloxolan-2-one, TRC
Produktkod. 30413603
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30413603 100 mg
1 options
Produktkod. 30413603 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP321518100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenyloxolan-2-one
CAS 1008-73-7
Molekylformel C10H10O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c11-10-6-9(7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
LEDER C1C(COC1=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 4-fenyloxolan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 162.18
Formel vikt 162.0681