Läs mer
4-fenyloxolan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenyloxolan-2-one |
| CAS | 1008-73-7 |
| Molekylformel | C10H10O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O2/c11-10-6-9(7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2 |
| LEDER | C1C(COC1=O)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-namn | 4-fenyloxolan-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.18 |
| Formel vikt | 162.0681 |