Läs mer
4-fenylfenol, 97 %
Produktkod. 10686742 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10686742 1 kg Plastflaska 1kg
10011770 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10686742 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158710010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 92-69-3 | C12H10O | 170,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-69-3
Molekylformel C12H10O
Molekylvikt (g/mol) 170.21
MDL-nummer MFCD00002347
InChI-nyckel YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol
PubChem CID 7103
ChEBI CHEBI:34422
IUPAC-namn 4-fenylfenol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenylphenol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >163.0°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 307.0°C
Flampunkt 165°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5C6H4OH
Kvantitet 1 kg
Beilstein 06,674
Merck Index 15,7416
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in most common organic solvents
Formel vikt 170.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Phenylphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.