Läs mer
4-fenylfenol, 97 %
Produktkod. 11419762
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419762 500 g 500g
11409762 100 g 100g
11429762 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419762 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10817.36
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 92-69-3 | C12H10O | 170,211 g/mol
Fluorescens- och fosforescenskvantutbyten och fluorescens- och fosforescenslivslängder erhölls för 4-fenylfenol adsorberad på filterpapper med antingen NaCl, NaBr eller NaI vid 296 och 93 K. De fasta ytfluorescens- och fosforescenskvantutbytesvärdena och fosforescenslivstidsvärden erhölls för p-aminobensoesyra (PABA) och 4-fenylfenol adsorberade påα -cyklodextrin/NaCl-blandningar. 4-Fenylfenol används som en antioxidant och är en potentiell EDC.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fluorescens- och fosforescenskvantutbyten och fluorescens- och fosforescenslivslängder erhölls för 4-fenylfenol adsorberad på filterpapper med antingen NaCl, NaBr eller NaI vid 296 och 93 K. De fasta ytfluorescens- och fosforescenskvantutbytesvärdena och fosforescenslivstidsvärden erhölls för p-aminobensoesyra (PABA) och 4-fenylfenol adsorberade påα -cyklodextrin/NaCl-blandningar. 4-Fenylfenol används som en antioxidant och är en potentiell EDC.
Löslighet Löslig i vatten
(0,7 mg/ml vid 20 °C), eter, vanligaste organiska lösningsmedel, metanol och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-69-3
Molekylformel C12H10O
Molekylvikt (g/mol) 170.211
MDL-nummer MFCD00002347
InChI-nyckel YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol
PubChem CID 7103
ChEBI CHEBI:34422
IUPAC-namn 4-fenylfenol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenylphenol
Smältpunkt 164°C to 168°C
Kokpunkt 305°C to 308°C
Flampunkt 165°C (329°F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1907452
Merck Index 14,7305
Löslighetsinformation Soluble in water (0.7mg/ml at 20°C),ether,most common organic solvents,methanol,and chloroform.
Formel vikt 170.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxybiphenyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (1,1-Biphenyl)-4-ol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.