Läs mer
4-fenylfenol, TRC
Produktkod. 30411007
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30411007 250 mg
1 options
Produktkod. 30411007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP336135250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenylphenol
CAS 92-69-3
Molekylformel C12 H10 O
Kvantitet 250 mg
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 4-Biphenylol (8CI), 4-Diphenylol, 4-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 4-Hydroxybiphenyl, 4-Hydroxydiphenyl, 4-Phenylphenol, DK-CN, Daicarrier DK-CN, MK 1100, NSC 1858, P-PP, Paraxenol, Tetrosin P 300, p-Biphenylol, p-Hydroxybiphenyl, p-Hydroxydiphenyl, p-Phenylphenol, p-Xenol
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
LEDER Oc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 4-fenylfenol
Molekylvikt (g/mol) 170.21
Formel vikt 170.0732