Läs mer
4-fenylfenol, TRC
Produktkod. 30410417
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30410417 1 g
1 options
Produktkod. 30410417 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3361351G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenylphenol
CAS 92-69-3
Molekylformel C12 H10 O
Kvantitet 1 g
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 4-Biphenylol (8CI), 4-Diphenylol, 4-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 4-Hydroxybiphenyl, 4-Hydroxydiphenyl, 4-Phenylphenol, DK-CN, Daicarrier DK-CN, MK 1100, NSC 1858, P-PP, Paraxenol, Tetrosin P 300, p-Biphenylol, p-Hydroxybiphenyl, p-Hydroxydiphenyl, p-Phenylphenol, p-Xenol
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
LEDER Oc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 4-fenylfenol
Molekylvikt (g/mol) 170.21
Formel vikt 170.0732