Läs mer
4-Phenylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenylpyridine |
| CAS | 939-23-1 |
| Molekylformel | C11H9N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | NSC 70375, NSC 77935, p-Phenylpyridine, gamma-Phenylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-9H |
| LEDER | c1ccc(cc1)c2ccncc2 |
| IUPAC-namn | 4-phenylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.2 |
| Formel vikt | 155.0735 |